Läs mer
4-Jodobensylaminhydroklorid, 97 %
Produktkod. 11324356
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11324356 1 g 1g
11334356 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11324356 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19967.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 59528-27-7 | C7H9ClIN | 269,51 g/mol
4-jodobensylaminhydroklorid används för att framställa cyklisk amid genom att reagera med metyl-4-brommetyl-3-metoxikarbonylcinnamat i närvaro av trietylamin. Det används också inom läkemedels-, jordbrukskemikalier och färgämnesindustrier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-jodobensylaminhydroklorid används för att framställa cyklisk amid genom att reagera med metyl-4-brommetyl-3-metoxikarbonylcinnamat i närvaro av trietylamin. Det används också inom läkemedels-, jordbrukskemikalier och färgämnesindustrier.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59528-27-7
Molekylformel C7H9ClIN
Molekylvikt (g/mol) 269.51
MDL-nummer MFCD04039324
InChI-nyckel GBJMURRFWZREHE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodobenzylamine hydrochloride, 4-iodophenyl methanamine hydrochloride, 4-iodobenzylamine hcl, benzenemethanamine, 4-iodo-, hydrochloride, 4-iodophenyl methylamine, chloride, 1-4-iodophenyl methanamine hydrochloride, 4-iodobenzylamine, hydrochloride salt, 4-iodobenzylaminehydrochloride, pubchem3304, acmc-209tzk
PubChem CID 16217505
IUPAC-namn (4-jodfenyl)metanamin;hydroklorid
LEDER C1=CC(=CC=C1CN)I.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Iodobenzylamine hydrochloride
Smältpunkt 275 °C till 280 °C (dekomposition)
Kvantitet 1 g
Beilstein 3691299
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 269.51
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.