Läs mer
4-iodobutylacetat, 96%, stab. med koppar
Produktkod. 15474467
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15474467 10 g 10g
15484467 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15474467 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31826.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 40596-44-9 | C6H11IO2 | 242,056 g/mol
4-jodbutylacetat används vid framställning av tricyklohexyl(acetoxibutyl))fosfoniumjodid, tri-n-hexyl(acetoxibutyl))fosfoniumjodid
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
4-jodbutylacetat används vid framställning av tricyklohexyl(acetoxibutyl))fosfoniumjodid, tri-n-hexyl(acetoxibutyl))fosfoniumjodid
Löslighet
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 40596-44-9
Molekylformel C6H11IO2
Molekylvikt (g/mol) 242.056
MDL-nummer MFCD00010664
InChI-nyckel FLPVVTDEKLGZDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tech., 4-iodobutylacetate, 4-acetoxybutyl iodide, 4-iodo-butyl acetate, acmc-20amg9, acetic acid 4-iodobutyl ester, acetic acid 4-iodo-butyl ester, 1-butanol, 4-iodo-,1-acetate, 4-iodobutyl acetate, technical grade
PubChem CID 2733405
IUPAC-namn 4-jodbutylacetat
LEDER CC(=O)OCCCCI
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Iodobutyl acetate
Namnnotering stabilized with copper
Densitet 1.61
Kokpunkt 94°C to 95°C (5.5 mmHg)
Flampunkt 91°C (196°F)
Linjär formel CH3CO2(CH2)4I
Brytningsindex 1.5115
Kvantitet 10 g
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Difficult to mix.
Formel vikt 242.05
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.