Läs mer
4-Iodoimidazole, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15274338 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15274338 5 g 5g
15264338 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15274338 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 454320050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71759-89-2
Molekylformel C3H3IN2
Molekylvikt (g/mol) 193.98
MDL-nummer MFCD01632213
InChI-nyckel BHCMXJKPZOPRNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodoimidazole, 4-iodo-1h-imidazole, 4 5-iodoimidazole, 4 5-iodo-1 h-imidazole, 4-iodo-1 h-imidazole, 4-iodo-3h-imidazole, 1h-imidazole, 4-iodo, 5-iodoimidazole, 4-iodo-imidazole, sftheqvilimkp@
PubChem CID 606522
IUPAC-namn 5-iodo-1H-imidazole
LEDER IC1=CN=CN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Iodoimidazole
Smältpunkt 135.0°C to 136.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 193.98
Procent renhet 95%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Iodoimidazole, 95%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.