Läs mer
4-(jodmetyl)tetrahydro-2h-pyran, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10686433
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10686433 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10570554 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10686433 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC29940DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 101691-94-5
Molekylformel C6H11IO
Molekylvikt (g/mol) 226.057
InChI-nyckel MQLFSPBSNWUXSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodomethyl tetrahydro-2h-pyran, 4-iodomethyl oxane, 4-iodomethyl-tetrahydro-pyran, 4-iodomethyl tetrahydropyran, 2h-pyran, tetrahydro-4-iodomethyl, 4-iodomethyl-tetrahydro-2h-pyran, 2h-pyran,tetrahydro-4-iodomethyl, acmc-20a1ce, 4-iodomethyltetrahydropyran, 4-iodomethyl-tetrahydropyran
PubChem CID 2795507
IUPAC-namn 4-(jodmetyl)oxan
LEDER C1COCCC1CI
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Iodomethyl)tetrahydro-2H-pyran
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 226.05
Procent renhet 97%