Läs mer
4-Iodonaphthalen-2-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Iodonaphthalen-2-ol |
| CAS | 90800-21-8 |
| Molekylformel | C10 H7 I O |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7IO/c11-10-6-8(12)5-7-3-1-2-4-9(7)10/h1-6,12H |
| LEDER | Oc1cc(I)c2ccccc2c1 |
| IUPAC-namn | 4-iodonaphthalen-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 270.067 |
| Formel vikt | 269.954 |