Läs mer
4-jodopyridin-2(lH)-on, 97+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10694385
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10694385 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10326904 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10031244 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10694385 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07919CB
Kemiska identifierare
CAS 858839-90-4
Molekylformel C5H4INO
Molekylvikt (g/mol) 221.00
MDL-nummer MFCD09702419
InChI-nyckel POHJRJNCZQENQG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodopyridin-2 1h-one, 4-iodo-2-pyridone, 4-iodopyridin-2-ol, 4-iodo-1,2-dihydropyridin-2-one, 2 1h-pyridinone,4-iodo, 2-hydroxy-4-iodopyridine, 4-iodohydropyridin-2-one, 4-iodo-pyridin-2-ol
PubChem CID 20582535
LEDER IC1=CC(=O)NC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-iodo-2-pyridone
Analysprocentintervall 97+%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn 4-jod-1,2-dihydropyridin-2-on
Formel vikt 220.99
Procent renhet 97%