Läs mer
4-Iodophenetole, 97%
Product Code. 11420207
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11420207 25 g 25g
11410207 5 g 5g
11430207 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11420207 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B21644.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 699-08-1 | C8H9IO | 248.063 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 699-08-1
Molekylformel C8H9IO
Molekylvikt (g/mol) 248.063
MDL-nummer MFCD00061124
InChI-nyckel VSIIHWOJPSSIDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodophenetole, p-iodophenetole, 1-ethoxy-4-iodo-benzene, 4-ethoxyiodobenzene, 4-ethoxy-4-iodobenzene, benzene, 1-ethoxy-4-iodo, 4-iodophenyl ethyl ether, phenetole, p-iodo, p-ethoxyiodobenzene, ethyl 4-iodophenyl ether
PubChem CID 220700
IUPAC-namn 1-etoxi-4-jodbensen
LEDER CCOC1=CC=C(C=C1)I
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Iodophenetole
Smältpunkt 26°C to 29°C
Kokpunkt 133°C to 134°C (19 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.597
Kvantitet 25 g
Beilstein 2042067
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 248.06
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.