Läs mer
4-jodfenol, 98+%
Produktkod. 11334709
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11334709 5 g 5g
11455523 25 g 25g
11465523 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11334709 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13455.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 540-38-5 | C6H5IO | 220,01 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Tillämpningar
4-Jodfenol är en kemikalie som används i kemiluminescensavbildningsanalyser och experiment, som diagnostiska medel för att upptäcka cancerceller hos patienter. Det används också i syntesen av agonister mot östrogenβ receptor. Används även i ett stort antal medicinska industriella tillämpningar såväl som i näringsprodukter för människor och djur såsom antiseptika och desinfektionsmedel, farmaceutiska mellanprodukter, polariserande filmer för kemikalier med flytande kristaller (LCD).
Löslighet
Lösligt i alkohol och eter. Något lösligt i vatten.
Noter
Ljuskänslig, förvara mörkt. Förvara på en sval, torr plats i tättsluten behållare. Förvaras åtskilt från syraklorider och syraanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 540-38-5
Molekylformel C6H5IO
Molekylvikt (g/mol) 220.01
MDL-nummer MFCD00002327
InChI-nyckel VSMDINRNYYEDRN-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-iodophenol, phenol, 4-iodo, phenol, p-iodo, 4-hydroxyiodobenzene, p-hydroxyiodobenzene, 4-hydroxyphenyl iodide, 4-iodo-phenol, unii-bh194bak0b, ccris 668, bh194bak0b
PubChem CID 10894
ChEBI CHEBI:43521
IUPAC-namn 4-jodfenol
LEDER OC1=CC=C(I)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Iodophenol
Smältpunkt 91 °C till 95 °C
Kokpunkt 138 °C (5 mmHg)
Kvantitet 5 g
Beilstein 1904544
Känslighet Ljuskänslig
Merck Index 14,5036
Löslighetsinformation Löslig i alkohol och eter. Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 220.01
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.