Läs mer
4-Iodophenol, 98+%
Produktkod. 11455523
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11455523
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13455.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 540-38-5 | C6H5IO | 220.01 g/mol
4-Jodfenol är en kemikalie som används i kemiluminescensavbildningsanalyser och experiment, som diagnostiska medel för att upptäcka cancerceller hos patienter. Det används också i syntesen av agonister mot östrogenβ receptor. Används även i ett brett spektrum av medicinska industriella applikationer såväl som i näringsprodukter för människor och djur såsom farmaceutiska mellanprodukter och polariserande filmer för Liquid Crystal Display (LCD) kemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-Jodfenol är en kemikalie som används i kemiluminescensavbildningsanalyser och experiment, som diagnostiska medel för att upptäcka cancerceller hos patienter. Det används också i syntesen av agonister mot östrogenβ receptor. Används även i ett stort antal medicinska industriella tillämpningar såväl som i näringsprodukter för människor och djur såsom antiseptika och desinfektionsmedel, farmaceutiska mellanprodukter, polariserande filmer för kemikalier med flytande kristaller (LCD).
Löslighet
Lösligt i alkohol och eter. Något lösligt i vatten.
Noter
Ljuskänslig, förvara mörkt. Förvara på en sval, torr plats i tättsluten behållare. Förvaras åtskilt från syraklorider och syraanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 540-38-5
Molekylformel C6H5IO
Molekylvikt (g/mol) 220.01
MDL-nummer MFCD00002327
InChI-nyckel VSMDINRNYYEDRN-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-iodophenol, phenol, 4-iodo, phenol, p-iodo, 4-hydroxyiodobenzene, p-hydroxyiodobenzene, 4-hydroxyphenyl iodide, 4-iodo-phenol, unii-bh194bak0b, ccris 668, bh194bak0b
PubChem CID 10894
ChEBI CHEBI:43521
IUPAC-namn 4-jodfenol
LEDER OC1=CC=C(I)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Iodophenol
Smältpunkt 91°C to 95°C
Kokpunkt 138°C (5 mmHg)
Kvantitet 25 g
Beilstein 1904544
Känslighet Light sensitive
Merck Index 14,5036
Löslighetsinformation Soluble in alcohol and ether. Slightly soluble in water.
Formel vikt 220.01
Procent renhet ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Iodophenol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 4-Iodophenol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.