Läs mer
4-jodfenol, 98+%
Beskrivning
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
4-Jodfenol är en kemikalie som används i kemiluminescensavbildningsanalyser och experiment, som diagnostiska medel för att upptäcka cancerceller hos patienter. Det används också i syntesen av agonister mot östrogenβ receptor. Används även i ett stort antal medicinska industriella tillämpningar såväl som i näringsprodukter för människor och djur såsom antiseptika och desinfektionsmedel, farmaceutiska mellanprodukter, polariserande filmer för kemikalier med flytande kristaller (LCD).
Löslighet
Lösligt i alkohol och eter. Något lösligt i vatten.
Noter
Ljuskänslig, förvara mörkt. Förvara på en sval, torr plats i tättsluten behållare. Förvaras åtskilt från syraklorider och syraanhydrider.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Iodophenol |
| Smältpunkt | 91 °C till 95 °C |
| Kokpunkt | 138 °C (5 mmHg) |
| Kvantitet | 100 g |
| Beilstein | 1904544 |
| Känslighet | Ljuskänslig |
| Merck Index | 14,5036 |
| Löslighetsinformation | Löslig i alkohol och eter. Lätt löslig i vatten. |
| Formel vikt | 220.01 |
| Procent renhet | ≥98% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.