Läs mer
4-Jodonol, TRC
Produktkod. 30137564
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137564 50 g
30004943 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30137564 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI71751050G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 540-38-5
Molekylformel C6H5IO
Molekylvikt (g/mol) 220.01
Synonym p-Iodophenol, 1-Iodo-4-hydroxybenzene, 4-Hydroxyiodobenzene, 4-Hydroxyphenyl Iodide, 4-Iodophenol, NSC 91464, p-Hydroxyiodobenzene, p-Iodophenol
LEDER Oc1ccc(I)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Iodophenol
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C6H5IO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H
Formel vikt 219.9385