Läs mer
4-jodofenylisocyanat, 97 %
Produktkod. 11352847
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet missing translation for 'unitSize'
11352847 5 g 5g
11342847 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Product Code. 11352847 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' L16000.06
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 15845-62-2 | C7H4INO | 245,019 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 15845-62-2
Molekylformel C7H4INO
Molekylvikt (g/mol) 245.019
MDL-nummer MFCD00013875
InChI-nyckel KVMKUTIUJGYHBA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodophenyl isocyanate, 4-iodophenylisocyanate, 1-iodo-4-isocyanato-benzene, p-iodophenylisocyanate, acmc-1bsbj, benzene,1-iodo-4-isocyanato
PubChem CID 3399787
IUPAC-namn 1-jod-4-isocyanatbensen
LEDER C1=CC(=CC=C1N=C=O)I
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Iodophenyl isocyanate
Smältpunkt 43 °C till 47 °C
Kokpunkt 84 °C (5 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Odör Stickande lukt
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 2716151
Känslighet Ljus- och fuktkänslig
Formel vikt 245.02
Procent renhet 97%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.