Läs mer
4-Iodofenylisotiocyanat, 97 %
Produktkod. 11363246
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11363246 2 g 2g
11373246 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11363246 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12583.04
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
CAS: 2059-76-9 | C7H4INS | 261,08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2059-76-9
Molekylformel C7H4INS
Molekylvikt (g/mol) 261.08
MDL-nummer MFCD00041091
InChI-nyckel SNLGBRZZFRSXHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodophenyl isothiocyanate, 4-iodophenylisothiocyanate, 1-iodo-4-isothiocyanato-benzene, benzene, 1-iodo-4-isothiocyanato, 4-ipitc, acmc-20amg6, 4-iodobenzenisothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-iodobenzene, #, benzene,1-iodo-4-isothiocyanato
PubChem CID 74938
IUPAC-namn 1-jod-4-isotiocyanatobensen
LEDER IC1=CC=C(C=C1)N=C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Iodophenyl isothiocyanate
Smältpunkt 74°C to 78°C
Odör Pungent
Kvantitet 2 g
UN-nummer UN2923
Beilstein 2412143
Känslighet Light and moisture sensitive
Formel vikt 261.09
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.