Läs mer
4-Iodophenylacetic acid, 97%
Produktkod. 11358056
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11358056 1 g 1g
11368056 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11358056 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13345.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1798-06-7 | C8H7IO2 | 262.046 g/mol
4-jodofenylättiksyra, används som ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. Det används också i Suzuki-kopplingsreaktionstransport.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
4-jodofenylättiksyra, används som en viktig råvara och mellanprodukt som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. Det används också i Suzuki-kopplingsreaktionstransport.
Löslighet Olösligt i
vatten.
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1798-06-7
Molekylformel C8H7IO2
Molekylvikt (g/mol) 262.046
MDL-nummer MFCD00082985
InChI-nyckel FJSHTWVDFAUNCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodophenylacetic acid, 2-4-iodophenyl acetic acid, 4-iodophenyl acetic acid, 4-iodophenylaceticacid, p-iodophenylacetic acid, benzeneacetic acid, 4-iodo, 4-iodo-phenyl-acetic acid, pubchem18835, 4-iodoohenylacetic acid, 4-iodobenzeneacetic acid
PubChem CID 137214
IUPAC-namn 2-(4-jodfenyl)ättiksyra
LEDER C1=CC(=CC=C1CC(=O)O)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Iodophenylacetic acid
Smältpunkt 136 °C till 140 °C
Kvantitet 1 g
Beilstein 1940558
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 262.05
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.