Läs mer
4-Jodofenylhydrazin, 95 %
Produktkod. 11383686
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11383686 1 g 1g
11393686 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11383686 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14806.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13116-27-3 | C6H7IN2 | 234,04 g/mol
Det kan användas inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Den kan användas inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen
.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Noter
Ljuskänslig, förvara mörkt. Förvara svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13116-27-3
Molekylformel C6H7IN2
Molekylvikt (g/mol) 234.04
MDL-nummer MFCD00052688
InChI-nyckel IQMLCMKMSBMMGR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodophenyl hydrazine, 1-4-iodophenyl hydrazine, 4-iodo-phenyl-hydrazine, 4-iodo phenyl hydrazine, p-iodophenyl-hydrazine, 4-iodophenyl diazane, pubchem15797, acmc-1brf1, 1-hydrazino-4-iodobenzene, 4-iodophenylhydrazine
PubChem CID 704591
IUPAC-namn (4-jodfenyl)hydrazin
LEDER C1=CC(=CC=C1NN)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Iodophenylhydrazine
Smältpunkt 99°C to 103°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 742475
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 234.04
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.