Läs mer
4-Iodopyrazole, 98%
Produktkod. 10795915 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10795915 5 g Glass bottle 5g
10306584 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10795915 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 200370050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 3469-69-0 | C3H3IN2 | 193.97 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3469-69-0
Molekylformel C3H3IN2
Molekylvikt (g/mol) 193.97
MDL-nummer MFCD00005244
InChI-nyckel LLNQWPTUJJYTTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodopyrazole, 1h-pyrazole, 4-iodo, 4-iodo-pyrazole, pyrazole, 4-iodo, 4-iod-1h-pyrazol, 4-iodo pyrazole, sfthcqvilimkp@, zlchem 55, 4-iodo-1h-pyrazol, pubchem13295
PubChem CID 77022
ChEBI CHEBI:45260
IUPAC-namn 4-iodo-1H-pyrazole
LEDER C1=C(C=NN1)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Iodopyrazole
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 108.0°C to 110.0°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 5 g
Beilstein 23, 44
Formel vikt 193.97
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Iodopyrazole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.