Läs mer
4-jodopyrazol, TRC
Produktkod. 30404031
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30404031 100 g
1 options
Produktkod. 30404031 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI719470100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Iodopyrazole
CAS 3469-69-0
Molekylformel C3 H3 I N2
Kvantitet 100 g
Synonym 4-Iodo-pyrazole, 4-Iodo-1H-pyrazole
InChI formel InChI=1S/C3H3IN2/c4-3-1-5-6-2-3/h1-2H,(H,5,6)
LEDER Ic1cn[nH]c1
IUPAC-namn 4-jod-1H-pyrazol
Molekylvikt (g/mol) 193.97
Formel vikt 193.9341