Läs mer
4-jodpyridin,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10515835
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10515835 25 g 25g
10462723 1 g 1g
10055322 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10515835 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00014EB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 15854-87-2
Molekylformel C5H4IN
Molekylvikt (g/mol) 205.00
MDL-nummer MFCD02093937
InChI-nyckel RTLUPHDWSUGAOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 4-iodo, 4-iodo pyridine, 4-iodo-pyridine, p-iodopyridine, 4-iodanylpyridine, acmc-1btjc, 4-iodopyridine, ksc178q2d
PubChem CID 609492
IUPAC-namn 4-jodpyridin
LEDER IC1=CC=NC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Iodopyridine
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 25 g
Formel vikt 204.99
Procent renhet 97%