Läs mer
4-Iodopyrimidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Iodopyrimidine |
| CAS | 31462-57-4 |
| Molekylformel | C4H3IN2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H3IN2/c5-4-1-2-6-3-7-4/h1-3H |
| LEDER | IC1=CC=NC=N1 |
| IUPAC-namn | 4-iodopyrimidine |
| Molekylvikt (g/mol) | 205.98 |
| Formel vikt | 205.93 |