Läs mer
4-jodtetrahydro-2H-pyran,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10690325
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10690325 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10451823 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10690325 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC29911CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 25637-18-7
Molekylformel C5H9IO
Molekylvikt (g/mol) 212.03
MDL-nummer MFCD06797467
InChI-nyckel JTRNQTFTRDPITG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodotetrahydro-2h-pyran, 4-iodo-tetrahydro-2h-pyran, 4-iodotetrahydropyran, 4-iodo-tetrahydropyran, 4-iodo-tetrahydro-pyran, 2h-pyran, tetrahydro-4-iodo, tetrahydro-4-iodo-2h-pyran, 4-iodanyloxane, 4-iodooxacyclohexane, 4-iodopentahydropyran
PubChem CID 2795506
IUPAC-namn 4-jodoxan
LEDER IC1CCOCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Iodotetrahydro-2H-pyran
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 212.03
Procent renhet 95%