Läs mer
4-jodtetrahydrotiopyran, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10368823
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10368823 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10368823 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC61911DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Iodotetrahydrothiopyran
CAS 281204-90-8
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Molekylformel C5H9IS
MDL-nummer MFCD09025908
Kvantitet 1 g
Synonym 4-iodotetrahydrothiopyran, 4-iodotetrahydro-2h-thiopyran, 2h-thiopyran,tetrahydro-4-iodo
InChI-nyckel JVBIONNYIWEILC-UHFFFAOYSA-N
LEDER IC1CCSCC1
IUPAC-namn 4-jodtian
Molekylvikt (g/mol) 228.09
PubChem CID 18525911
Formel vikt 228.09
Procent renhet 97%