Läs mer
4-Iodotoluene, 98%
Produktkod. 11417527
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11417527 25 g 25g
11427527 100 g 100g
11437527 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11417527 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15631.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 624-31-7 | C7H7I | 218.037 g/mol
4-jodotoluen används i ett stort antal medicinska industriella tillämpningar såväl som i farmaceutiska intermediärer, polariserande filmer för Liquid Crystal Display (LCD) kemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 4-jodotoluen används i ett stort antal medicinska industriella
tillämpningar såväl som i näringsprodukter för människor och djur såsom antiseptika och desinfektionsmedel, farmaceutiska intermediärer, polariserande filmer för kemikalier med flytande kristaller [LCD].
Löslighet Lösligheten i
metanol är nästan transparent.
Noter
Ljuskänslig. Förvara mörkt. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 624-31-7
Molekylformel C7H7I
Molekylvikt (g/mol) 218.037
MDL-nummer MFCD00001059
InChI-nyckel UDHAWRUAECEBHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodotoluene, p-iodotoluene, benzene, 1-iodo-4-methyl, toluene, p-iodo, p-tolyl iodide, p-methyliodobenzene, 1-methyl-4-iodobenzene, 1-iodo-4-methyl-benzene, unii-g75kcn1am8, iodotoluene 4-
PubChem CID 12207
IUPAC-namn 1-jod-4-metylbensen
LEDER CC1=CC=C(C=C1)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Iodotoluene
Smältpunkt 33°C to 35°C
Densitet 1.678
Kokpunkt 210°C to 212°C
Flampunkt 90°C (194°F)
Kvantitet 25 g
Beilstein 1903637
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 218.04
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.