Läs mer
4-iso-Octylphenol-di-ethoxylate 10 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30327467
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
30327467 1 ml 1ml
1 options
Produktkod. 30327467 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DRELA15712802AC
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Acetone