Läs mer
4-iso-Octylphenol-mono-ethoxylate 10 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30310845
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
30310845 1 ml 1ml
1 options
Produktkod. 30310845 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DRELA15712806AC
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 ml
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025
Lösningsmedel eller matris Acetone