Läs mer
4'-Isobutyl-2,2-dibromopropiophenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4'-Isobutyl-2,2-dibromopropiophenone |
| CAS | 104483-05-8 |
| Molekylformel | C13H16Br2O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2,2-Dibromo-1-[4-(2-methylpropyl)phenyl]-1-propanone |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16Br2O/c1-9(2)8-10-4-6-11(7-5-10)12(16)13(3,14)15/h4-7,9H,8H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)Cc1ccc(cc1)C(=O)C(C)(Br)Br |
| IUPAC-namn | 2,2-dibromo-1-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 348.07 |
| Formel vikt | 345.9568 |