missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Isobutyl-2-pyrrolidinone (pregabalin lactam impurity), TRC

Produktkod. 17914955
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17914955 50 mg
17974725 500 mg
17963445 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17914955 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI78650050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 61312-87-6
Molekylformel C8 H15 N O
Molekylvikt (g/mol) 141.21
Synonym 4-(2-Methylpropyl)-2-pyrrolidinone, 4-Isobutyl-2-oxopyrrolidine, 4-Isobutyl-2-pyrrolidinone, Pregabalin-lactam
IUPAC-namn 4-(2-methylpropyl)pyrrolidin-2-one
LEDER CC(C)CC1CNC(=O)C1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Isobutyl-2-pyrrolidinone
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C8H15NO/c1-6(2)3-7-4-8(10)9-5-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3,(H,9,10)
Formel vikt 141.1154
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.