Läs mer
4-isobutyl-alfa-metylfenyleddiksyra, 99 %
Produktkod. 11430067
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11430067 1 g 1g
11440067 5 g 5g
11450067 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11430067 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20989.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 15687-27-1 | C13H18O2 | 206,29 g/mol
Ibuprofen är användbart som en icke-steroid antiinflammatorisk forskningskemikalie. Ibuprofen har rapporterats hämma det netrofilberoende ödemsvaret hos kaninhud på C5a/PGE23. NSAID som hämmar cyklooxygenas-1 och -2.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Ibuprofen är användbar som en icke-steroid antiinflammatorisk forskningskemikalie. Ibuprofen har rapporterats hämma det netrofilberoende ödemsvaret hos kaninhud på C5a/PGE23. NSAID som hämmar cyklooxygenas-1 och -2.
Löslighet
Olösligt i vatten. Löslig i etanol (25 mg/ml), kloroform (1:1), eter (1:2), aceton (1:1,5), vattenlösningar av alkalihydroxider och karbonater, diklormetan, metanol (50 mg/ml) och etylacetat.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15687-27-1
Molekylformel C13H18O2
Molekylvikt (g/mol) 206.29
MDL-nummer MFCD00010393
InChI-nyckel HEFNNWSXXWATRW-UHFFFAOYNA-N
Synonym ibuprofen, 2-4-isobutylphenyl propanoic acid, motrin, brufen, nurofen, advil, dolgit, liptan, nuprin, anflagen
PubChem CID 3672
ChEBI CHEBI:5855
IUPAC-namn 2-[4-(2-metylpropyl)fenyl]propansyra
LEDER CC(C)CC1=CC=C(C=C1)C(C)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Isobutyl-alpha-methylphenylacetic acid
Smältpunkt 75 °C till 78 °C
Kokpunkt 157 °C (4 mmHg)
Odör Luktfritt
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3077
Merck Index 14,4881
Löslighetsinformation Olöslig i vatten. Löslig i etanol (25 mg/ml), kloroform (1:1), eter (1:2), aceton (1:1,5), vattenlösningar av alkalihydroxider och karbonater, diklormetan, metanol (50 mg/ml) och etylacetat.
Formel vikt 206.29
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Isobutyl-alpha-methylphenylacetic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Isobutyl-alpha-methylphenylacetic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.