Läs mer
4-isobutyl-alfa-metylfenyleddiksyra, 99 %
Beskrivning
Ibuprofen är användbart som en icke-steroid antiinflammatorisk forskningskemikalie. Ibuprofen har rapporterats hämma det netrofilberoende ödemsvaret hos kaninhud på C5a/PGE23. NSAID som hämmar cyklooxygenas-1 och -2.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ibuprofen är användbar som en icke-steroid antiinflammatorisk forskningskemikalie. Ibuprofen har rapporterats hämma det netrofilberoende ödemsvaret hos kaninhud på C5a/PGE23. NSAID som hämmar cyklooxygenas-1 och -2.
Löslighet
Olösligt i vatten. Löslig i etanol (25 mg/ml), kloroform (1:1), eter (1:2), aceton (1:1,5), vattenlösningar av alkalihydroxider och karbonater, diklormetan, metanol (50 mg/ml) och etylacetat.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Isobutyl-alpha-methylphenylacetic acid |
| Smältpunkt | 75 °C till 78 °C |
| Kokpunkt | 157 °C (4 mmHg) |
| Odör | Luktfritt |
| Kvantitet | 25 g |
| UN-nummer | UN3077 |
| Merck Index | 14,4881 |
| Löslighetsinformation | Olöslig i vatten. Löslig i etanol (25 mg/ml), kloroform (1:1), eter (1:2), aceton (1:1,5), vattenlösningar av alkalihydroxider och karbonater, diklormetan, metanol (50 mg/ml) och etylacetat. |
| Formel vikt | 206.29 |
| Procent renhet | 99% |
Säkerhet och hantering
- 4-Isobutyl-alpha-methylphenylacetic acid
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: 4-Isobutyl-alpha-methylphenylacetic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.