Läs mer
4'-isobutylacetofenon, 97 %
Produktkod. 11443334
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11443334 250 g 250g
11433334 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11443334 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10624.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
CAS: 38861-78-8 | C12H16O | 176,259 g/mol
4'-isobutylacetofenon är ett viktigt utgångsmaterial som används vid framställning av läkemedel såsom ibuprofen. Det används också i proteomikforskning. Det används som mellanprodukt i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-′isobutylacetofenon är ett viktigt utgångsmaterial som används vid framställning av läkemedel såsom ibuprofen. Det används också i proteomikforskning. Det används som mellanprodukt i organisk syntes.
Löslighet
Blandbar med kloroform och metanol. Något blandbar med vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Håll borta från antändningskällor. Inkompatibel med reduktionsmedel, starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 38861-78-8
Molekylformel C12H16O
Molekylvikt (g/mol) 176.259
MDL-nummer MFCD00027393
InChI-nyckel KEAGRYYGYWZVPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-isobutylacetophenone, 4-isobutylacetophenone, p-iso-butylacetophenone, 1-4-isobutylphenyl ethanone, p-isobutylacetophenone, ethanone, 1-4-2-methylpropyl phenyl, 1-4-2-methylpropyl phenyl ethan-1-one, acetophenone, 4-isobutyl, 1-4-2-methylpropyl phenyl ethanone, unii-aml715rd20
PubChem CID 93214
IUPAC-namn 1-[4-(2-metylpropyl)fenyl]etanon
LEDER CC(C)CC1=CC=C(C=C1)C(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Isobutylacetophenone
Densitet 0.952
Flampunkt 54 °C (129 °F)
Brytningsindex 1.518
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN1224
Beilstein 1935275
Löslighetsinformation Blandbar med kloroform och metanol. Lätt blandbar med vatten.
Formel vikt 176.27
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.