Läs mer
4'-Isobutylacetophenone, 97%
Produktkod. p-4813132 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
Produktkod. 13439086
Brand: Thermo Scientific Acros 448820500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 38861-78-8 | C12H16O | 176.26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 38861-78-8
Molekylformel C12H16O
Molekylvikt (g/mol) 176.26
InChI-nyckel KEAGRYYGYWZVPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-isobutylacetophenone, 4-isobutylacetophenone, p-iso-butylacetophenone, 1-4-isobutylphenyl ethanone, p-isobutylacetophenone, ethanone, 1-4-2-methylpropyl phenyl, 1-4-2-methylpropyl phenyl ethan-1-one, acetophenone, 4-isobutyl, 1-4-2-methylpropyl phenyl ethanone, unii-aml715rd20
PubChem CID 93214
IUPAC-namn 1-[4-(2-metylpropyl)fenyl]etanon
LEDER CC(C)CC1=CC=C(C=C1)C(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Isobutylacetophenone
Densitet 0.9600g/mL, 0.96
Kokpunkt 107.0°C (2.0 mmHg)
Flampunkt 54°C
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2CHCH2C6H4COCH3
Kvantitet 50 g
Formel vikt 176.26
Procent renhet 97%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4'-Isobutylacetophenone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.