Läs mer
4'-isobutylacetofenon, TRC
Produktkod. 17982295
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17982295 50 g
17922405 1 g
17912305 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17982295 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI78006550G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 38861-78-8
Molekylformel C12 H16 O
Molekylvikt (g/mol) 176.25
Synonym 1-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]ethanone, Ibuprofen Imp. E (EP)
IUPAC-namn 1-[4-(2-metylpropyl)fenyl]etanon
LEDER CC(C)Cc1ccc(cc1)C(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Isobutylacetophenone
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C12H16O/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13/h4-7,9H,8H2,1-3H3
Formel vikt 176.1201
Procent renhet >95%