Läs mer
4-Isobutylbenzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Isobutylbenzoic Acid |
| CAS | 38861-88-0 |
| Molekylformel | C11 H14 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-Isobutylbenzoic acid, Benzoic acid, 4-(2-methylpropyl)-, 4-(2-Methylpropyl)benzoic acid, NSC 168984, p-(2-Methylpropyl)benzoic acid, p-Isobutylbenzoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O2/c1-8(2)7-9-3-5-10(6-4-9)11(12)13/h3-6,8H,7H2,1-2H3,(H,12,13) |
| LEDER | CC(C)Cc1ccc(cc1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 4-(2-methylpropyl)benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 178.23 |
| Formel vikt | 178.0994 |