Läs mer
4-isobutylfenylmagnesiumbromid, 0,5 M i 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15460886
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15460886 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 15460886 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54201.AE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-09-2026
CAS: 863780-45-4 | C10H13BrMg | 237.423 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Isobutylphenylmagnesium bromide
CAS 863780-45-4
Molekylformel C10H13BrMg
MDL-nummer MFCD11113503
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN2924
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Synonym p-isobutylphenyl magnesium bromide, qoxyxvturbxklc-uhfffaoysa-m, grignard reagent
InChI-nyckel VMAJYUMMJYAXIG-UHFFFAOYSA-M
LEDER CC(C)CC1=CC=[C-]C=C1.[Mg+2].[Br-]
IUPAC-namn magnesium;2-metylpropylbensen;bromid
Molekylvikt (g/mol) 237.423
PubChem CID 86067760
Formel vikt 237.42
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.5M in 2-MeTHF
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.