missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Isobutylstyrene, Mikromol™
Beskrivning
4-Isobutylstyrene
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Isobutylstyrene |
| CAS | 63444-56-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-Isobutylstyrene |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C12 H16 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 4-Isobutylstyrene |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16/c1-4-11-5-7-12(8-6-11)9-10(2)3/h4-8,10H,1,9H2,2-3H3 |
| LEDER | CC(C)Cc1ccc(C=C)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-ethenyl-4-(2-methylpropyl)benzene |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?