Läs mer
4-isobutyrylacetofenon, Mikromol™
Produktkod. 30051272
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051272 25 mg
17994316 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30051272 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0002.090025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
4-isobutyrylacetofenon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Isobutyrylacetophenone
CAS 103931-20-0
Analyt- eller komponentnamn 4-Isobutyrylacetophenone
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H14 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 4-Isobutyrylacetophenone
InChI formel InChI=1S/C12H14O2/c1-8(2)12(14)11-6-4-10(5-7-11)9(3)13/h4-8H,1-3H3
LEDER CC(C)C(=O)c1ccc(cc1)C(=O)C
IUPAC-namn 1-(4-acetylfenyl)-2-metylpropan-1-ett
Molekylvikt (g/mol) 190.24
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 190,0994 g/mol