Läs mer
4-isobutyrylacetofenon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Isobutyrylacetophenone |
| CAS | 103931-20-0 |
| Molekylformel | C12 H14 O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 4-Isobutyrylacetophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O2/c1-8(2)12(14)11-6-4-10(5-7-11)9(3)13/h4-8H,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)C(=O)c1ccc(cc1)C(=O)C |
| IUPAC-namn | 1-(4-acetylfenyl)-2-metylpropan-1-ett |
| Molekylvikt (g/mol) | 190.24 |
| Formel vikt | 190.0994 |