Läs mer
4-isocyanato-1-metyl-1H-indol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10502865
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10502865 1 g 1g
10235334 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10502865 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC45806DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 887922-92-1
Molekylformel C10H8N2O
Molekylvikt (g/mol) 172.187
MDL-nummer MFCD08690262
InChI-nyckel TVGVHXVLMROUII-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isocyanato-1-methyl-1h-indole, 1h-indole, 4-isocyanato-1-methyl, 1-methylindol-4-isocyanate, 1h-indole,4-isocyanato-1-methyl, 1-methyl-1h-indole-4-yl isocyanate
PubChem CID 18525783
IUPAC-namn 4-isocyanato-1-metylindol
LEDER CN1C=CC2=C(C=CC=C21)N=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Isocyanato-1-methyl-1H-indole
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 172.19
Procent renhet 97%