Läs mer
4-Isocyanato-1-methyl-1H-pyrazole, 95%
Produktkod. 10391710 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10391710 5 g 5g
1 options
Produktkod. 10391710 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 431140050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 1174064-57-3 | C5H5N3O | 123.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1174064-57-3
Molekylformel C5H5N3O
Molekylvikt (g/mol) 123.12
MDL-nummer MFCD14706124
InChI-nyckel TXMLNGHIFGKEFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isocyanato-1-methyl-1h-pyrazole
PubChem CID 45790024
IUPAC-namn 4-isocyanato-1-methylpyrazole
LEDER CN1C=C(C=N1)N=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Isocyanato-1-methyl-1H-pyrazole
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Färg Yellow
Kokpunkt 203.0°C to 205.0°C
Flampunkt 71°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 123.12
Procent renhet 95%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Isocyanato-1-methyl-1H-pyrazole
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .