Läs mer
4-isocyanato-4-fenyltetrahydropyran, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10235764
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10235764 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10472824 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10235764 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC69106CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 941717-02-8
Molekylformel C12H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 203.24
MDL-nummer MFCD11506354
InChI-nyckel HKKGHFQAYVPNAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isocyanato-4-phenyltetrahydropyran, 4-isocyanato-4-phenyltetrahydro-2h-pyran, 4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl isocyanate, 4-phenyl-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-isocyanate
PubChem CID 33589534
IUPAC-namn 4-isocyanato-4-fenyloxan
LEDER O=C=NC1(CCOCC1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Isocyanato-4-phenyltetrahydropyran
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 203.24
Procent renhet 97%