Läs mer
4-isocyanato-5-metyl-1-fenyl-lH-pyrazol 97+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10770904
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10770904 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10289622 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10192924 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10770904 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC15506CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 799283-97-9
Molekylformel C11H9N3O
Molekylvikt (g/mol) 199.213
InChI-nyckel IIFVDOYRTLEGHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isocyanato-5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole, 5-methyl-1-phenylpyrazol-4-isocyanate, 1h-pyrazole,4-isocyanato-5-methyl-1-phenyl, 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl isocyanate, 4-isocyanato-5-methyl-1h-pyrazol-4-yl benzene
PubChem CID 7164551
IUPAC-namn 4-isocyanato-5-metyl-l-fenylpyrazol
LEDER CC1=C(C=NN1C2=CC=CC=C2)N=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Isocyanato-5-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 199.21
Procent renhet 97%