Läs mer
4-isocyanatobensenboronsyra pinakolester, 95 %
Produktkod. 15480286
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15480286 250 mg 250mg
15439777 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15480286 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53003.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
CAS: 380430-64-8 | C13H16BNO3 | 245,085 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 380430-64-8
Molekylformel C13H16BNO3
Molekylvikt (g/mol) 245.085
MDL-nummer MFCD03411942
InChI-nyckel RHKRIDVZGAXYQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-isocyanatophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-isocyanatophenylboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 2-4-isocyanatophenyl-4,4,5,5-tetramethyl, 4-isocyanatophenylboronic acid, pinacol ester, 4-isocyanatophenyl boronic acid pinacol ester, 4-isocyanatobenzeneboronic acid pinacol ester, 4-isocyanatophenyl boronic acid, pinacol ester, 4-isocyanatophenyl boronic acid,pinacol ester, 2-4-isocyanato-phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane
PubChem CID 2773474
IUPAC-namn 2-(4-isocyanatofenyl)-4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)N=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Isocyanatobenzeneboronic acid pinacol ester
Smältpunkt 162 °C till 168 °C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 245.08
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.