Läs mer
4-(Isocyanatomethyl)benzonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Isocyanatomethyl)benzonitrile |
| CAS | 1205556-81-5 |
| Molekylformel | C9H6N2O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-(Isocyanatomethyl)-benzonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6N2O/c10-5-8-1-3-9(4-2-8)6-11-7-12/h1-4H,6H2 |
| LEDER | O=C=NCc1ccc(cc1)[N+]#[C-] |
| Molekylvikt (g/mol) | 158.16 |
| Formel vikt | 158.048 |