missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Isopropoxy-2-methyl-N-(2-pyridinyl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, Mikromol™

Produktkod. 30049646
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30049646 100 mg
30051718 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30049646 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0084.15

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

4-Isopropoxy-2-methyl-N-(2-pyridinyl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Isopropoxy-2-methyl-N-(2-pyridinyl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide
CAS 118854-49-2
Analyt- eller komponentnamn 4-Isopropoxy-2-methyl-N-(2-pyridinyl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C18 H19 N3 O4 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 4-Isopropoxy-2-methyl-N-(2-pyridinyl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide
InChI formel InChI=1S/C18H19N3O4S/c1-12(2)25-17-13-8-4-5-9-14(13)26(23,24)21(3)16(17)18(22)20-15-10-6-7-11-19-15/h4-12H,1-3H3,(H,19,20,22)
LEDER CC(C)OC1=C(N(C)S(=O)(=O)c2ccccc12)C(=O)Nc3ccccn3
IUPAC-namn 2-methyl-1,1-dioxo-4-propan-2-yloxy-N-pyridin-2-yl-1λ^{6},2-benzothiazine-3-carboxamide
Molekylvikt (g/mol) 373.43
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 373.1096 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.