Läs mer
4-Isopropoxy-2-methyl-N-(2-pyridinyl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, Mikromol™
Beskrivning
4-Isopropoxy-2-methyl-N-(2-pyridinyl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Isopropoxy-2-methyl-N-(2-pyridinyl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide |
| CAS | 118854-49-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-Isopropoxy-2-methyl-N-(2-pyridinyl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H19 N3 O4 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 4-Isopropoxy-2-methyl-N-(2-pyridinyl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19N3O4S/c1-12(2)25-17-13-8-4-5-9-14(13)26(23,24)21(3)16(17)18(22)20-15-10-6-7-11-19-15/h4-12H,1-3H3,(H,19,20,22) |
| LEDER | CC(C)OC1=C(N(C)S(=O)(=O)c2ccccc12)C(=O)Nc3ccccn3 |
| IUPAC-namn | 2-methyl-1,1-dioxo-4-propan-2-yloxy-N-pyridin-2-yl-1λ^{6},2-benzothiazine-3-carboxamide |
| Visa mer |