Läs mer
4-Isopropoxyaniline, 97%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 4-Isopropoxyaniline |
| CAS | 7664-66-6 |
| Molekylformel | C9H13NO |
| MDL-nummer | MFCD00059188 |
| Kvantitet | 10 g |
| LEDER | NC1=CC=C(OC(C)C)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 151.21 |
| Procent renhet | 97% |