Läs mer
4-isopropoxybensenboronsyra, 97 %
Produktkod. 15499417
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15499417 1 g 1g
15409427 5 g 5g
15419427 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15499417 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52675.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
CAS: 153624-46-5 | C9H13BO3 | 180,01 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 153624-46-5
Molekylformel C9H13BO3
Molekylvikt (g/mol) 180.01
MDL-nummer MFCD03427051
InChI-nyckel CJUHQADBFQRIMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isopropoxyphenylboronic acid, 4-isopropoxylphenylboronic acid, 4-isopropoxyphenyl boronic acid, 4-isopropoxybenzeneboronic acid, 4-isopropyloxyphenylboronic acid, 4-propan-2-yloxyphenyl boronic acid, boronic acid, 4-1-methylethoxy phenyl, 4-propan-2-yloxy phenyl boronic acid, 4-iso-propoxyphenylboronic acid, p-isopropoxyphenylboronic acid
PubChem CID 3698726
IUPAC-namn (4-propan-2-yloxifenyl)borsyra
LEDER B(C1=CC=C(C=C1)OC(C)C)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Isopropoxybenzeneboronic acid
Smältpunkt 150 °C till 154 °C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 180.01
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.