Läs mer
4-Isopropoxybenzoic acid, 99%
Produktkod. 11466917
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11466917 250 g 250g
11446917 10 g 10g
11456917 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11466917 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14351.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13205-46-4 | C10H12O3 | 180.203 g/mol
4-isopropoxibensoesyra används för att framställa 5-(4-isopropoxifenyl)-N-fenyl-1,3,4-tiadiazol-2-amin genom att reagera med N-fenylhydrazinkarbotioamid i närvaro av fosforoxiklorid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 4-isopropoxibensoesyra används för att framställa 5-(4-isopropoxifenyl
)-N-fenyl-1,3,4-tiadiazol-2-amin genom att reagera med N-fenylhydrazinkarbotioamid i närvaro av fosforoxiklorid.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13205-46-4
Molekylformel C10H12O3
Molekylvikt (g/mol) 180.203
MDL-nummer MFCD00044318
InChI-nyckel ZVERWTXKKWSSHH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 72972
IUPAC-namn 4-propan-2-yloxibensoesyra
LEDER CC(C)OC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Isopropoxybenzoic acid
Smältpunkt 163°C to 167°C
Odör Odorless
Kvantitet 250 g
Synonym 4-isopropoxybenzoic acid, benzoic acid, 4-1-methylethoxy, 4-propan-2-yloxy benzoic acid, 4-isopropoxybenzoicacid, 4-isopropoxy-benzoic acid, 4-iso-propyloxybenzoic acid, rarechem al be 0294, 4-isopropyloxybenzoic acid, 4-1-methylethoxy benzoic acid, benzoic acid,4-1-methylethoxy
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 180.2
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.