Läs mer
(4-isopropoxyfenyl) hydrazin hydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4-Isopropoxyphenyl)hydrazine Hydrochloride |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14N2O.ClH/c1-7(2)12-9-5-3-8(11-10)4-6-9;/h3-7,11H,10H2,1-2H3;1H |
| Formel vikt | 202.09 |