Läs mer
(4-isopropoxyfenyl) hydrazin hydroklorid, TRC
Product Code. 30402092
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet
30402092 500 mg
30394306 1 g
30391821 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30402092 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCI918323500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 104033-62-7
Molekylformel C9H14N2O . HCl
Molekylvikt (g/mol) 202.68
Synonym N-(2,5-Diethoxyphenyl)benzamide, 2',5'-Diethoxybenzanilide, NSC 163154
IUPAC-namn (4-isopropoxyfenyl) hydrazinhydroklorid
LEDER CC(C)OC1=CC=C(C=C1)NN.Cl
Specifications
Kemiskt namn eller material (4-Isopropoxyphenyl)hydrazine Hydrochloride
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C9H14N2O.ClH/c1-7(2)12-9-5-3-8(11-10)4-6-9;/h3-7,11H,10H2,1-2H3;1H
Formel vikt 202.09