Läs mer
4-isopropoxyfenylboronsyra, TRC
Produktkod. 30400644
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30400644 10 g
1 options
Produktkod. 30400644 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI82342010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Isopropoxyphenylboronic Acid
CAS 153624-46-5
Molekylformel C9H13BO3
Kvantitet 10 g
Synonym [4-(1-Methylethoxy)phenyl]-boronic Acid, (4-Isopropyloxyphenyl)boronic Acid, 4-Isopropoxybenzeneboronic Acid, 4-Isopropoxyphenylboronic Acid, [4-(1-Methylethoxy)phenyl]boronic Acid
InChI formel InChI=1S/C9H13BO3/c1-7(2)13-9-5-3-8(4-6-9)10(11)12/h3-7,11-12H,1-2H3
LEDER CC(C)Oc1ccc(cc1)B(O)O
IUPAC-namn (4-propan-2-yloxifenyl) boronsyra
Molekylvikt (g/mol) 180.01
Formel vikt 180.0958